Merck
Pular para
O7378
N-Oleoyl-D-sphingosine semisynthetic
Sinônimo(s):
N-cis-Octadecenoyl-D-sphingosine, Oleoyl ceramide
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H69NO3
Número CAS:
Peso molecular:
563.94
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)