Merck
Pular para
BDPH9BCD0C19
Bide Pharmatech
6-Aminopyridine-2-sulfonamide
Sinônimo(s):
6-amino-2-pyridinesulfonamide
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C5H7O2N3S1
Número CAS:
Peso molecular:
173.2
MDL number:
O produto BDPH9BCD0C19 não é vendido atualmente em seu país.
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-4-2-1-3-5(8-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10)
Inchi Key
GFQVENVAWVSTNP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)