スキップする
C1907
カルシニューリン ウシ脳由来
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
別名:
PP2B, カルシウム/カルモジュリン活性化プロテインホスファターゼ, カルモジュリン結合タンパク質, プロテインホスファターゼ2B, ホスホプロテインホスホヒドロラーゼ, モジュレーター結合タンパク質
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 units
カートの在庫状況を確認する
¥108,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥2,500 units/mg protein
Biological source:
bovine
¥108,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,500 units/mg protein
mol wt
dimer ~77 kDa, subunit mol wt 19-58 kDa
composition
Protein, 0.3-1.7% Lowry
solubility
H2O: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Calcineurin (CaN) comprises CaN A and CaN B subunits. It exists as a heterodimer with a calmodulin-binding domain, catalytic site, a CaN B binding domain, and an autoinhibitory domain.
Application
Calcineurin from bovine brain has been used:
  • as a positive control in western blot analysis of oocytes and cumulus cells proteome
  • as a positive control in calmodulin (CaM)-agarose binding assay
  • to test its phosphatase activity in the presence of okadaic acid
Biochem/physiol Actions
Calcineurin (CaN) activity is stimulated by nickel (Ni2+) and manganese (Mn2+) ions. It participates in the coupling of Ca2+ signals. CaN may regulate oocyte growth and meiotic maturation in porcine. It also participates in gene regulation, cell survival, and death.
カルシニューリンは、シクロスポリン感受性でカルシウム調節性のセリン-スレオニンプロテインホスファターゼであり、広範な基質特異性を有しています。脳にみいだされる主要なカルモジュリン結合タンパク質です。最初は、ホスホジエステラーゼ3':5'サイクリックヌクレオチド(PDE)のカルモジュリン活性化を阻害するインヒビターとして同定されましたが、カルシニューリンはアデニル酸シクラーゼに対しても同様の効果があります。T細胞活性化に関与する重要な酵素として働きます。また、アルツハイマー病のタウタンパク質の過剰リン酸化に関与しており、分化したPC12細胞において、カルパインによるタウのタンパク質分解を阻止することがわかっています。
脳にみいだされる主要なカルモジュリン結合タンパク質です。T-細胞の活性化やアルツハイマー病のタウタンパク質の過剰リン酸化に関与している重要な酵素です。
Physical form
凍結乾燥品(0.5% EGTA, バッファ-塩, 安定剤含有)
Analysis Note
80mM Tris溶液中(pH 7.5, 65mM KCl, 8mM MgSO4, 0.3%アルブミン含有)で試験を行っています。
Other Notes
1ユニットは、pH 7.5、30°Cの酵素共役系で2ユニットのアクチベーター(P 2277)と0.1 mM Ca2+を用いて測定した場合に、活性型3',5'-サイクリックヌクレオチドホスホジエステラーゼ(P 9529)の活性を50%阻害します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
539568071491207008
description
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
description
-
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
An excellent peptide substrate for calcineurin.
specific activity
≥2,500 units/mg protein
specific activity
≥50,000 units/mL, ≥300,000 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
Gene Information
cow ... PPP3CA(286852)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
bovine
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
-
form
lyophilized powder
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
subunit mol wt 19-58 kDa, dimer ~77 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)