Merck
O7378
N-Oleoyl-D-sphingosine semisynthetic
別名:
N-cis-Octadecenoyl-D-sphingosine, Oleoyl ceramide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C36H69NO3
CAS番号:
分子量:
563.94
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)