スキップする
BDPH9BCD0C19
Bide Pharmatech
6-Aminopyridine-2-sulfonamide
別名:
6-amino-2-pyridinesulfonamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H7O2N3S1
CAS番号:
分子量:
173.2
MDL number:
製品BDPH9BCD0C19はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-4-2-1-3-5(8-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10)
Inchi Key
GFQVENVAWVSTNP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)