スキップする
BDPH9BCD1C19
Bide Pharmatech
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane
別名:
N~1~-[3-(dimethylamino)propyl]-N~1~,N~3~,N~3~-trimethyl-1,3-propanediamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C11H27N3
CAS番号:
分子量:
201.36
MDL number:
製品BDPH9BCD1C19はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C11H27N3/c1-12(2)8-6-10-14(5)11-7-9-13(3)4/h6-11H2,1-5H3
Inchi Key
SKCNNQDRNPQEFU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)