スキップする
BDPH9BCD86EA
Bide Pharmatech
3-Fluoro-1,5-naphthyridine
別名:
3-fluoro[1,5]naphthyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H5N2F1
CAS番号:
分子量:
148.14
MDL number:
製品BDPH9BCD86EAはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-6-4-8-7(11-5-6)2-1-3-10-8/h1-5H
Inchi Key
BZQSONYBXCNVHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-1,5-naphthyridine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)