スキップする
BDPH9BCDFD0D
Bide Pharmatech
8-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
別名:
8-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C16H20O2N1B1
CAS番号:
分子量:
269.15
MDL number:
製品BDPH9BCDFD0Dはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C16H20BNO2/c1-11-8-9-13(12-7-6-10-18-14(11)12)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
Inchi Key
VZGVWEMFQCGKIS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)