スキップする
BDPH9BCDFD76
Bide Pharmatech
1-(Chloro(phenyl)methyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
別名:
1-[chloro(phenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C14H10Cl1F3
CAS番号:
分子量:
270.68
MDL number:
製品BDPH9BCDFD76はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C14H10ClF3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16,17)18/h1-9,13H
Inchi Key
XORHOWOSRLIUMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)