ポリマー合成技術
ポリマーは、小さな繰り返し単位から構成される材料の一種です。ポリマーの構成要素や繰り返し単位はモノマーと呼ばれます。重合(ポリマー合成)とは、モノマーが共有結合で連結してポリマー構造を形成する化学反応です。ポリマー鎖の長さは、鎖の中の繰り返し単位の数によって特徴づけられ、重合度(DP:degree of polymerization)と呼ばれます。ポリマー分子量は、繰り返し単位の分子量とDPの積となり、ポリマーに固有の基本的な特性は、主に分子量、構造(直鎖状または分岐状)、DPに依存します。
注目のカテゴリー
重合は、化学反応の種類によって、縮合重合と付加重合の2つのタイプに分類されます。縮合重合または逐次重合では、2つの二官能性または三官能性モノマーの間で縮合反応が起こり、ポリマーが生成され、その際、低分子(多くは水)が反応から脱離します。付加重合または連鎖重合では、ポリマーの成長はポリマー鎖の活性部位にモノマーが反応することによって起こり、各成長ステップの最後に活性部位が再生されます。反応中心を有する開始種を生成するには、開始剤が必要であり、反応中心には、フリーラジカル、カチオン、アニオン、または有機金属錯体などがあります。
ポリマーの特性は、モノマーの種類および合成に用いる重合方法に大きく依存します。リビングラジカル重合は、精密ラジカル重合(CRP:controlled radical polymerization)とも呼ばれ、ポリマーの分子量、分子量分布、機能性、組成をより正確に制御することができます。CRPは、幅広い種類のビニルモノマーを使用して、さまざまな用途に応じた多様な特性を持つポリマーを構築することができます。
3つの基本的なCRP技術があります。
- 原子移動ラジアル重合(ATRP)
- 可逆的付加/開裂連鎖移動(RAFT)重合
- ニトロキシドを介した重合(NMP)
ATRPは、親水性や接着性、またはナノ粒子の機能化などを目的とした表面改質用途に適しています。RAFTやATRPから得られるポリマーは重合後に修飾することができ、薬物送達および組織工学などの生物医学分野において広く使用されています。生物医学的用途向けのブロック共重合体は、一般にRAFTまたはATRPを用いて開発されます。NMPによって開発されたブロック共重合体は、顔料分散、メモリデバイス、複合材料製造に不可欠です。
関連資料
- RAFT重合の概略とアルドリッチにて販売しているRAFT剤のご紹介です。RAFT重合はリビングラジカル重合の一種であり、適切なRAFT剤を用いることで、狭い分子量分布で高い鎖末端官能基率のポリマーを合成することができます。
- Literature values for the glass transition temperature, (Tg), and melting temperature, (Tm), are given for the more common homopolymers.
- 高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
- MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation. Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.
- ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
- すべて表示 (78)
関連プロトコル
- ウォーリック大学のProf. Dave Haddletonの研究グループによって実証された、ATRPによる重合。
- 高分子球は結晶鋳型として働きます。合成法は大量生産が可能な方法です。
- RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
- RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
- すべて表示 (9)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245
サポート
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算ツール・アプリ
ウェブツールボックス-分析化学、ライフサイエンス、化学合成および材料科学のためのサイエンスリサーチツールとリソース
- Customer Support Request
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
![4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoic acid 97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/204/925/30ae6ca0-5b0b-4963-a061-7e5e3d1a85af/640/30ae6ca0-5b0b-4963-a061-7e5e3d1a85af.png)